Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 5 μl-Spritzen
Hergestellt aus Edelstahl
66.65 € - 73.15 €
Spezifikation
Produkttyp | Ersatznadel |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 8 mm Außendurchmesser Zylinder 5 μl Mikrovolumen-Spritzen |
Benachrichtigungen:
Aus Edelstahl
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Art der Kanülenspitze | Länge (angloamerikanisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Art der Kanülenspitze | Länge (angloamerikanisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10492731
|
SGE™
036110 |
26 ga | Kegel | 1,9 in. |
68.90 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10633903
|
SGE™
035056 |
23 G | Kegel | 1,9 in. |
73.15 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10065630
|
SGE™
035057 |
23 ga | Konus | 2.7 Zoll |
68.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10197350
|
SGE™
035055 |
23 G | Konus | 1,9 in. |
66.65 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Aus EdelstahlSpezifikation
Ersatznadel | |
8 mm Außendurchmesser Zylinder 5 μl Mikrovolumen-Spritzen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Ersatznadeln für 5 μl-Spritzen