Learn More
Gilson™ Repetman™ Sterile Pipettenspitzen
Benutzerfreundliche, vollständig angepasste und intuitive Bedienung mit drei Betriebsarten.
Marke: Gilson™ F164585
58.47 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verdrängerpipetten, mit automatischer Größenerkennung von Gilson™ Repet-Dispenserspitzen
Machen das Pipettieren leichter und schneller - Für eine kontinuierliche Volumeneinstellung von 1 μl bis 50 ml
- Vollständig angepasste und intuitive Bedienung mit drei Betriebsmodi: Pipettieren, Dispensieren und automatisches Dispensieren
- Einfache Bedienung mit echter Pipettierratenerkennung und automatischer Anpassung des Dosierrhythmus
- Einfaches Laden des Akkus auf dem automatischem Ladeständer
- Durch das offene System kompatibel mit den meisten handelsüblichen Spritzenspitzen
- Hochpräziser Motorantrieb und Leichtbauweise eliminieren das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom). Repetman™ ist aufgrund seiner absoluten Zuverlässigkeit und Leistung ideal geeignet für Routineanwendungen in den Bereichen Klinik, Biologie, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Kosmetik und Forensik.
Spezifikation
50 ml | |
10 % ±0.25, 50 % ±0.15, 100 % ±0.08 CV | |
CE, IVD | |
Repetman™ |
Steril | |
10 % ±0.3 %, 50 % ±0.3 %, 100 % ±0.3 % | |
Gilson™ Repetman™ | |
Polypropylen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ Repetman™ Sterile Pipettenspitzen > Volumen: 50 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur