Learn More
Gilson™ Repetman™ Sterile Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8002701 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 ml
0.5 ml
1.25 ml
2.5 ml
5 ml
12.5 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 12629611
Marke: Gilson™ F164515
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Benutzerfreundliche, vollständig angepasste und intuitive Bedienung mit drei Betriebsarten.
  • Verdrängerpipetten, mit automatischer Größenerkennung von Gilson™ Repet-Dispenserspitzen
    Machen das Pipettieren leichter und schneller
  • Für eine kontinuierliche Volumeneinstellung von 1 μl bis 50 ml
  • Vollständig angepasste und intuitive Bedienung mit drei Betriebsmodi: Pipettieren, Dispensieren und automatisches Dispensieren
  • Einfache Bedienung mit echter Pipettierratenerkennung und automatischer Anpassung des Dosierrhythmus
  • Einfaches Laden des Akkus auf dem automatischem Ladeständer
  • Durch das offene System kompatibel mit den meisten handelsüblichen Spritzenspitzen
  • Hochpräziser Motorantrieb und Leichtbauweise eliminieren das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom). Repetman™ ist aufgrund seiner absoluten Zuverlässigkeit und Leistung ideal geeignet für Routineanwendungen in den Bereichen Klinik, Biologie, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Kosmetik und Forensik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0.1 ml
Sterilität Steril
Präzision 10 % ±2, 50 % ±1, 100 % ±0.5 CV
Genauigkeit 10 % ±1.6 %, 50 % ±1.2 %, 100 % ±1 %
Zertifizierung/Konformität CE, IVD
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Routine-Anwendungen in den Bereichen Klinik, Biologie, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Kosmetik und Forensik, mit absoluter Zuverlässigkeit und Leistung
Produktlinie Repetman
Material Polypropylen