Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reduzieradapter mit Schliffverbindungen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
16.00 € - 118.00 €
Produkte 10
Produktcode Marke Anzahl Standard-Konusverbindungen Konusgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Standard-Konusverbindungen Konusgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10060201
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
01503419
Hülse NS 34/35 NS 19/26
40.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10002933
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
01504571
Hülse NS 45/40 NS 71/51
118.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10707331
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
01503429
Hülse NS 34/35 NS 29/32
38.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10070351
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
01502971
Hülse NS 29/32 NS 71/51
112.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10224051
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
01504560
Hülse NS 45/40 NS 60/46
79.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10274571
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
01502445
Hülse NS 24/29 NS 45/40
35.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10284331
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
01501934
Hülse NS 19/26 NS 34/35
27.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10385451
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
01504534
Hülse NS 45/40 NS 34/35
50.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10684192
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
01503424
Hülse NS 34/35 NS 24/29
38.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10517701
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
01501429
Buchse NS 14/23 NS 29/32
16.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12257 sowie DIN-Norm
  • Konische geschliffene Buchsen und Kegel
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Reduzieradapter mit Schliffverbindungen