Learn More
Fisherbrand™ Wägetrichter aus Borosilikatglas
Das Pulver wird durch den röhrenartigen Stiel eingefüllt. Fisherbrand™ Wägetrichter aus Borosilikatglas eignen sich optimal zum Abwiegen kleiner Pulvermengen.
Marke: Fisherbrand™ FB51970
Beschreibung
Ideal zum Abwiegen kleiner Pulvermengen. Pulver kann über den Rohrschaft eingeführt werden.Spezifikation
3 ml | |
70 mm | |
Wägetrichter |
Borosilikatglas | |
Ideal zum Abwiegen kleiner Pulvermengen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wägetrichter aus Borosilikatglas > Länge:70mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur