Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Magnetstabentferner
Zum Entnehmen von Rührstäben aus Mischbehältern. Der Rührstabgreifer aus PTFE ist chemisch beständig, inert und auslaufsicher. Mit Alnico V-Magneten im Kern.
26.10 € - 29.05 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
Menge | Je 1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entfernung von Rührstäben aus Gefäßen |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10226159
|
Fisherbrand™
004.450 |
450 mm |
29.05 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10579081
|
Fisherbrand™
004.250 |
250 mm |
26.10 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Inert und auslaufsicher
- Gegossen aus reinem, von der FDA zugelassenem PTFE
- Alnico V Magneten
- Autoklavierbar
Spezifikation
Weiß | |
10 mm | |
Entfernung von Rührstäben aus Gefäßen | |
10 mm |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Je 1 | |
PTFE-Rührstäbe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE-Magnetstabentferner