Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 647, Clone: CTK0103 and CTK0104, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
Marke:  Chromotek sms1AF647-1-100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17343473
  • 326.51 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Nano-Secondary™ alpaca anti-mouse IgG1, Fc-specific recombinant VHH is an anti-mouse IgG subclass specific antibody. This secondary antibody product consists of Nanobodies that bind to mouse IgG1 with high affinity & specificity.
Spezifikation
Spezifikation
Recombinant VHH
Monoclonal
Alexa Fluor 647
100 μL
Mouse
Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
CTK0103 and CTK0104
Alpaca
Secondary
Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles.
Name des Produkts
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 647, Clone: CTK0103 and CTK0104, Proteintech ChromoTek > 100 μL