Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 568, Clone: CTK0105 and CTK0106, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
Marke:  Chromotek sms2bAF568-1-100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17383473
  • 317.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Nano-Secondary™ alpaca anti-mouse IgG2b, Fc-specific recombinant VHH is an anti-mouse IgG subclass specific antibody. This secondary antibody product consists of Nanobodies that bind to mouse IgG2b with high affinity & specificity.
Spezifikation
Spezifikation
Recombinant VHH
Monoclonal
Alexa Fluor 568
100 μL
Mouse
Immunofluorescence, Western Blot
CTK0105 and CTK0106
Alpaca
Secondary
Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles.
Name des Produkts
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 568, Clone: CTK0105 and CTK0106, Proteintech ChromoTek > 100 μL