Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 647, Clone: CTK0103 and CTK0104, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
90.00 € - 326.51 €
Spezifikation
Antigen | Recombinant VHH |
---|---|
Klon | CTK0103 and CTK0104 |
Anwendungen | Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Alexa Fluor 647 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17333473
|
Chromotek
sms1AF647-1-10 |
10 μL |
90.00 €
10 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17343473
|
Chromotek
sms1AF647-1-100 |
100 μL |
326.51 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Nano-Secondary™ alpaca anti-mouse IgG1, Fc-specific recombinant VHH is an anti-mouse IgG subclass specific antibody. This secondary antibody product consists of Nanobodies that bind to mouse IgG1 with high affinity & specificity.
Spezifikation
Recombinant VHH | |
Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry | |
Alexa Fluor 647 | |
Mouse | |
Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles. |
CTK0103 and CTK0104 | |
Monoclonal | |
Alpaca | |
Secondary |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 647, Clone: CTK0103 and CTK0104, Proteintech ChromoTek