missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat beta-NGF / Beta-NGF Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) beta-NGF / Beta-NGF Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001263984.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 310738 |
Name | beta-NGF / Beta-NGF Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16086951
|
enQuireBio™
QP8881-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16026961
|
enQuireBio™
QP8881-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16076951
|
enQuireBio™
QP8881-ec-100ug |
100 μg |
800.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16006961
|
enQuireBio™
QP8881-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16016961
|
enQuireBio™
QP8881-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16096951
|
enQuireBio™
QP8881-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_001263984.1 | |
beta-NGF / Beta-NGF Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
310738 | |
Research Use Only | |
Ngf | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
THPVFHMGEF SVCDSVSVWV GDKTTATDIK GKEVTVLGEV NINNSVFKQY FFETKCRAPN PVESGCRGID SKHWNSYCTT THTFVKALTT DDKQAAWRFI RIDTACVCVL SRKAARRG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts