Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat beta-NGF / Beta-NGF Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) beta-NGF / Beta-NGF Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8881-ec-200ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16006961
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001263984.1
beta-NGF / Beta-NGF Protein
Research Use Only
Ngf
Recombinant Protein
E. coli
THPVFHMGEF SVCDSVSVWV GDKTTATDIK GKEVTVLGEV NINNSVFKQY FFETKCRAPN PVESGCRGID SKHWNSYCTT THTFVKALTT DDKQAAWRFI RIDTACVCVL SRKAARRG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
310738
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol