missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat beta-NGF / Beta-NGF Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) beta-NGF / Beta-NGF Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP8881-ec-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_001263984.1 | |
beta-NGF / Beta-NGF Protein | |
Research Use Only | |
Ngf | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
THPVFHMGEF SVCDSVSVWV GDKTTATDIK GKEVTVLGEV NINNSVFKQY FFETKCRAPN PVESGCRGID SKHWNSYCTT THTFVKALTT DDKQAAWRFI RIDTACVCVL SRKAARRG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
310738 | |
100 μg | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur