Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Transcobalamin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Transcobalamin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00 € - 3175.00 €
Spezifikation
Name Transcobalamin-1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TCN1
Proteinlänge Full Length of Mature Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16088271
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP9423-ye-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16028281
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP9423-ye-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16078271
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP9423-ye-100ug
100 μg
1145.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16008281
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP9423-ye-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16018281
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP9423-ye-500ug
500 μg
2760.00 €
500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16098271
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP9423-ye-1mg
1 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Spezifikation
Transcobalamin-1 Protein
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Research Use Only
TCN1
Recombinant Protein
Yeast
CVVSEKDYSH LRLLISAMDN LEQIRGIYGA SILLSQRLAG IQNPSLEEEL SQRIQDDMNR RDMSNLTSGQ LALIILAFGA CKTPDVRFIH DHHLVEKLGE KFKEEIKNME IHNSNPLTNY YQLSFDVLTL CLFRGNYSIS NVTHYFNPEN KNFNLSGHFS VDTGAVAVLA LTCVKRSISN GKIKAAIKDS DTIQKYIESL VHKIQSEKMV VSLETRIAQE KLCRLSLSHQ TITKMNQIAK KLWTRCLTHS QGVFRLPIAA AQILPALLGK TYLDVTKLLL VPKVQVNITD EPVPVVPTLS PENISVIYCV KINEISNCIN ITVFLDVMKA AQEKNSTIYG FTMTETPWGP YITSVQGIWA NNNERTYWEH SEQQQITKPR SMGIMLSKME SI
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.