Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Transcobalamin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Transcobalamin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9423-ye-500ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16018281
  • 2760.00 € / 500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Transcobalamin-1 Protein
Research Use Only
TCN1
Recombinant Protein
Yeast
CVVSEKDYSH LRLLISAMDN LEQIRGIYGA SILLSQRLAG IQNPSLEEEL SQRIQDDMNR RDMSNLTSGQ LALIILAFGA CKTPDVRFIH DHHLVEKLGE KFKEEIKNME IHNSNPLTNY YQLSFDVLTL CLFRGNYSIS NVTHYFNPEN KNFNLSGHFS VDTGAVAVLA LTCVKRSISN GKIKAAIKDS DTIQKYIESL VHKIQSEKMV VSLETRIAQE KLCRLSLSHQ TITKMNQIAK KLWTRCLTHS QGVFRLPIAA AQILPALLGK TYLDVTKLLL VPKVQVNITD EPVPVVPTLS PENISVIYCV KINEISNCIN ITVFLDVMKA AQEKNSTIYG FTMTETPWGP YITSVQGIWA NNNERTYWEH SEQQQITKPR SMGIMLSKME SI
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol