missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Transcobalamin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Transcobalamin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP9423-ye-1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Transcobalamin-1 Protein | |
Research Use Only | |
TCN1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
CVVSEKDYSH LRLLISAMDN LEQIRGIYGA SILLSQRLAG IQNPSLEEEL SQRIQDDMNR RDMSNLTSGQ LALIILAFGA CKTPDVRFIH DHHLVEKLGE KFKEEIKNME IHNSNPLTNY YQLSFDVLTL CLFRGNYSIS NVTHYFNPEN KNFNLSGHFS VDTGAVAVLA LTCVKRSISN GKIKAAIKDS DTIQKYIESL VHKIQSEKMV VSLETRIAQE KLCRLSLSHQ TITKMNQIAK KLWTRCLTHS QGVFRLPIAA AQILPALLGK TYLDVTKLLL VPKVQVNITD EPVPVVPTLS PENISVIYCV KINEISNCIN ITVFLDVMKA AQEKNSTIYG FTMTETPWGP YITSVQGIWA NNNERTYWEH SEQQQITKPR SMGIMLSKME SI | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Pig | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur