missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SEPSECS Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SEPSECS, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_058651.3 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 51091 |
Name | SEPSECS Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16096521
|
enQuireBio™
QP8798-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16036531
|
enQuireBio™
QP8798-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16086521
|
enQuireBio™
QP8798-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16016531
|
enQuireBio™
QP8798-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16026531
|
enQuireBio™
QP8798-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16006531
|
enQuireBio™
QP8798-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_058651.3 | |
SEPSECS Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51091 | |
Research Use Only | |
SEPSECS | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SFAAGERLVS PAYVRQGCEA RRSHEHLIRL LLEKGKCPEN GWDESTLELF LHELAIMDSN NFLGNCGVGE REGRVASALV ARRHYRFIHG IGRSGDISAV QPKAAGSSLL NKITNSLVLD IIKLAGVHTV ANCFVVPMAT GMSLTLCFLT LRHKRPKAKY IIWPRIDQKS CFKSMITAGF EPVVIENVLE GDELRTDLKA VEAKVQELGP DCILCIHSTT SCFAPRVPDR LEELAVICAN YDIPHIVNNA YGVQSSKCMH LIQQGARVGR IDAFVQSLDK NFMVPVGGAI IAGFNDSFIQ EISKMYPGRA SASPSLDVLI TLLSLGSNGY KKLLKERKEM FSYLSNQIKK LSEAYNERLL HTPHNPISLA MTLKTLDEHR DKAVTQLGSM LFTRQVSGAR VVPLGSMQTV SGYTFRGFMS HTNNYPCAYL NAASAIGMKM QDVDLFI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts