Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SEPSECS Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SEPSECS, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8798-ec-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16006531
  • 2485.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_058651.3
SEPSECS Protein
Research Use Only
SEPSECS
Recombinant Protein
E. coli
SFAAGERLVS PAYVRQGCEA RRSHEHLIRL LLEKGKCPEN GWDESTLELF LHELAIMDSN NFLGNCGVGE REGRVASALV ARRHYRFIHG IGRSGDISAV QPKAAGSSLL NKITNSLVLD IIKLAGVHTV ANCFVVPMAT GMSLTLCFLT LRHKRPKAKY IIWPRIDQKS CFKSMITAGF EPVVIENVLE GDELRTDLKA VEAKVQELGP DCILCIHSTT SCFAPRVPDR LEELAVICAN YDIPHIVNNA YGVQSSKCMH LIQQGARVGR IDAFVQSLDK NFMVPVGGAI IAGFNDSFIQ EISKMYPGRA SASPSLDVLI TLLSLGSNGY KKLLKERKEM FSYLSNQIKK LSEAYNERLL HTPHNPISLA MTLKTLDEHR DKAVTQLGSM LFTRQVSGAR VVPLGSMQTV SGYTFRGFMS HTNNYPCAYL NAASAIGMKM QDVDLFI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51091
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol