Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SEPSECS Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SEPSECS, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8798-ec-200ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16016531
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_058651.3
SEPSECS Protein
Research Use Only
SEPSECS
Recombinant Protein
E. coli
SFAAGERLVS PAYVRQGCEA RRSHEHLIRL LLEKGKCPEN GWDESTLELF LHELAIMDSN NFLGNCGVGE REGRVASALV ARRHYRFIHG IGRSGDISAV QPKAAGSSLL NKITNSLVLD IIKLAGVHTV ANCFVVPMAT GMSLTLCFLT LRHKRPKAKY IIWPRIDQKS CFKSMITAGF EPVVIENVLE GDELRTDLKA VEAKVQELGP DCILCIHSTT SCFAPRVPDR LEELAVICAN YDIPHIVNNA YGVQSSKCMH LIQQGARVGR IDAFVQSLDK NFMVPVGGAI IAGFNDSFIQ EISKMYPGRA SASPSLDVLI TLLSLGSNGY KKLLKERKEM FSYLSNQIKK LSEAYNERLL HTPHNPISLA MTLKTLDEHR DKAVTQLGSM LFTRQVSGAR VVPLGSMQTV SGYTFRGFMS HTNNYPCAYL NAASAIGMKM QDVDLFI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51091
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol