missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Scrapie-responsive protein 1

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Scrapie-responsive protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

202.00 € - 2155.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001316526.1
Gen-ID (Entrez) 11341
Name Scrapie-responsive protein 1
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16099020
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7501-ye-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16039030
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7501-ye-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16089020
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7501-ye-100ug
100 μg
672.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16019030
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7501-ye-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16029030
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7501-ye-500ug
500 μg
1810.00 €
500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16009030
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7501-ye-1mg
1 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001316526.1
Scrapie-responsive protein 1
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
11341
Research Use Only
SCRG1
Recombinant Protein
Yeast
MPANRLSCYR KILKDHNCHN LPEGVADLTQ IDVNVQDHFW DGKGCEMICY CNFSELLCCP KDVFFGPKIS FVIPCNNQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt