Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Scrapie-responsive protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Scrapie-responsive protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7501-ye-50ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16039030
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001316526.1
Scrapie-responsive protein 1
Research Use Only
SCRG1
Recombinant Protein
Yeast
MPANRLSCYR KILKDHNCHN LPEGVADLTQ IDVNVQDHFW DGKGCEMICY CNFSELLCCP KDVFFGPKIS FVIPCNNQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11341
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol