Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Scrapie-responsive protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Scrapie-responsive protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7501-ye-500ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16029030
  • 1810.00 € / 500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_001316526.1
Scrapie-responsive protein 1
Research Use Only
SCRG1
Recombinant Protein
Yeast
MPANRLSCYR KILKDHNCHN LPEGVADLTQ IDVNVQDHFW DGKGCEMICY CNFSELLCCP KDVFFGPKIS FVIPCNNQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11341
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol