missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Legumain / LGMN Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Legumain/ LGMN, was expressed in the hosts and tags indicated.
234.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001008530.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 5641 |
Name | Legumain / LGMN Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16032300
|
enQuireBio™
QP6301-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16082290
|
enQuireBio™
QP6301-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16012300
|
enQuireBio™
QP6301-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16022300
|
enQuireBio™
QP6301-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16002300
|
enQuireBio™
QP6301-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_001008530.1 | |
Legumain / LGMN Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5641 | |
Research Use Only | |
Lgmn | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VPIDDPEDGG KHWVVIVAGS NGWYNYRHQA DACHAYQIIH RNGIPDEQIV VMMYDDIAYS EDNPTPGIVI NRPNGTDVYQ GVPKDYTGED VTPQNFLAVL RGDAEAVKGI GSGKVLKSGP QDHVFIYFTD HGSTGILVFP NEDLHVKDLN ETIHYMYKHK MYRKMVFYIE ACESGSMMNH LPDNINVYAT TAANPRESSY ACYYDEKRST YLGDWYSVNW MEDSDVEDLT KETLHKQYHL VKSHTNTSHV MQYGNKTIST MKVMQFQGMK RKASSPVPLP PVTHLDLTPS PDVPLTIMKR KLMNTN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts