missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Legumain / LGMN Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Legumain/ LGMN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP6301-ec-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_001008530.1 | |
Legumain / LGMN Protein | |
Research Use Only | |
Lgmn | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VPIDDPEDGG KHWVVIVAGS NGWYNYRHQA DACHAYQIIH RNGIPDEQIV VMMYDDIAYS EDNPTPGIVI NRPNGTDVYQ GVPKDYTGED VTPQNFLAVL RGDAEAVKGI GSGKVLKSGP QDHVFIYFTD HGSTGILVFP NEDLHVKDLN ETIHYMYKHK MYRKMVFYIE ACESGSMMNH LPDNINVYAT TAANPRESSY ACYYDEKRST YLGDWYSVNW MEDSDVEDLT KETLHKQYHL VKSHTNTSHV MQYGNKTIST MKVMQFQGMK RKASSPVPLP PVTHLDLTPS PDVPLTIMKR KLMNTN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
5641 | |
100 μg | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur