Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Legumain / LGMN Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Legumain/ LGMN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6301-ec-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16002300
  • 2485.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_001008530.1
Legumain / LGMN Protein
Research Use Only
Lgmn
Recombinant Protein
E. coli
VPIDDPEDGG KHWVVIVAGS NGWYNYRHQA DACHAYQIIH RNGIPDEQIV VMMYDDIAYS EDNPTPGIVI NRPNGTDVYQ GVPKDYTGED VTPQNFLAVL RGDAEAVKGI GSGKVLKSGP QDHVFIYFTD HGSTGILVFP NEDLHVKDLN ETIHYMYKHK MYRKMVFYIE ACESGSMMNH LPDNINVYAT TAANPRESSY ACYYDEKRST YLGDWYSVNW MEDSDVEDLT KETLHKQYHL VKSHTNTSHV MQYGNKTIST MKVMQFQGMK RKASSPVPLP PVTHLDLTPS PDVPLTIMKR KLMNTN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5641
1 mg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol