Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Hexokinase-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Hexokinase-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000179.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 3098 |
Name | Hexokinase-1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16061270
|
enQuireBio™
QP6165-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16001280
|
enQuireBio™
QP6165-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16051270
|
enQuireBio™
QP6165-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16081270
|
enQuireBio™
QP6165-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16091270
|
enQuireBio™
QP6165-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16071270
|
enQuireBio™
QP6165-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_000179.2 | |
Hexokinase-1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3098 | |
Research Use Only | |
HK1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HFHLTKDMLL EVKKRMRAEM ELGLRKQTHN NAVVKMLPSF VRRTPDGTEN GDFLALDLGG TNFRVLLVKI RSGKKRTVEM HNKIYAIPIE IMQGTGEELF DHIVSCISDF LDYMGIKGPR MPLGFTFSFP CQQTSLDAGI LITWTKGFKA TDCVGHDVVT LLRDAIKRRE EFDLDVVAVV NDTVGTMMTC AYEEPTCEVG LIVGTGSNAC YMEEMKNVEM VEGDQGQMCI NMEWGAFGDN GCLDDIRTHY DRLVDEYSLN AGKQRYEKMI SGMYLGEIVR NILIDFTKKG FLFRGQISET LKTRGIFETK FLSQIESDRL ALLQVRAILQ QLGLNSTCDD SILVKTVCGV VSRRAAQLCG AGMAAVVDKI RENRGLDRLN VTVGVDGTLY KLHPHFSRIM HQTVKELSPK CNVSFLLSED GSGKGAALIT AVGVRLRTEA SS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |