missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Hexokinase-1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Hexokinase-1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP6165-ec-1mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16071270

  • 2485.00 € / 1 Milligramm

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_000179.2
Hexokinase-1 Protein
Research Use Only
HK1
Recombinant Protein
E. coli
HFHLTKDMLL EVKKRMRAEM ELGLRKQTHN NAVVKMLPSF VRRTPDGTEN GDFLALDLGG TNFRVLLVKI RSGKKRTVEM HNKIYAIPIE IMQGTGEELF DHIVSCISDF LDYMGIKGPR MPLGFTFSFP CQQTSLDAGI LITWTKGFKA TDCVGHDVVT LLRDAIKRRE EFDLDVVAVV NDTVGTMMTC AYEEPTCEVG LIVGTGSNAC YMEEMKNVEM VEGDQGQMCI NMEWGAFGDN GCLDDIRTHY DRLVDEYSLN AGKQRYEKMI SGMYLGEIVR NILIDFTKKG FLFRGQISET LKTRGIFETK FLSQIESDRL ALLQVRAILQ QLGLNSTCDD SILVKTVCGV VSRRAAQLCG AGMAAVVDKI RENRGLDRLN VTVGVDGTLY KLHPHFSRIM HQTVKELSPK CNVSFLLSED GSGKGAALIT AVGVRLRTEA SS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3098
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt