Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Hexokinase-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Hexokinase-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6165-ec-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16051270
  • 554.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_000179.2
Hexokinase-1 Protein
Research Use Only
HK1
Recombinant Protein
E. coli
HFHLTKDMLL EVKKRMRAEM ELGLRKQTHN NAVVKMLPSF VRRTPDGTEN GDFLALDLGG TNFRVLLVKI RSGKKRTVEM HNKIYAIPIE IMQGTGEELF DHIVSCISDF LDYMGIKGPR MPLGFTFSFP CQQTSLDAGI LITWTKGFKA TDCVGHDVVT LLRDAIKRRE EFDLDVVAVV NDTVGTMMTC AYEEPTCEVG LIVGTGSNAC YMEEMKNVEM VEGDQGQMCI NMEWGAFGDN GCLDDIRTHY DRLVDEYSLN AGKQRYEKMI SGMYLGEIVR NILIDFTKKG FLFRGQISET LKTRGIFETK FLSQIESDRL ALLQVRAILQ QLGLNSTCDD SILVKTVCGV VSRRAAQLCG AGMAAVVDKI RENRGLDRLN VTVGVDGTLY KLHPHFSRIM HQTVKELSPK CNVSFLLSED GSGKGAALIT AVGVRLRTEA SS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3098
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol