Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSTZ1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GSTZ1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001299589.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 2954 |
Name | GSTZ1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16081010
|
enQuireBio™
QP6128-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16021020
|
enQuireBio™
QP6128-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16071010
|
enQuireBio™
QP6128-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16001020
|
enQuireBio™
QP6128-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16011020
|
enQuireBio™
QP6128-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16091010
|
enQuireBio™
QP6128-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Specifications
NP_001299589.1 | |
GSTZ1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of BC001453 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2954 | |
Research Use Only | |
GSTZ1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQAGKPILYS YFRSSCSWRV RIALALKGID YETVPINLIK DGGQQFSKDF QALNPMKQVP TLKIDGITIH QSLAIIEYLE EMRPTPRLLP QDPKKRASVR MISDLIAGGI QPLQNLSVLK QVGEEMQLTW AQNAITCGFN ALEQILQSTA GIYCVGDEVT MADLCLVPQV ANAERFKVDL TPYPTISSIN KRLLVLEAFQ VSHPCRQPDT PTELRA | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |