missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human GSTZ1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GSTZ1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP6128-ec-1mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16091010

  • 2485.00 € / 1 Milligramm

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001299589.1
GSTZ1 Protein
Research Use Only
GSTZ1
Recombinant Protein
E. coli
MQAGKPILYS YFRSSCSWRV RIALALKGID YETVPINLIK DGGQQFSKDF QALNPMKQVP TLKIDGITIH QSLAIIEYLE EMRPTPRLLP QDPKKRASVR MISDLIAGGI QPLQNLSVLK QVGEEMQLTW AQNAITCGFN ALEQILQSTA GIYCVGDEVT MADLCLVPQV ANAERFKVDL TPYPTISSIN KRLLVLEAFQ VSHPCRQPDT PTELRA
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2954
1 mg
Not determined.
Full Length of BC001453
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt