Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSTZ1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GSTZ1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6128-ec-200ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16001020
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001299589.1
GSTZ1 Protein
Research Use Only
GSTZ1
Recombinant Protein
E. coli
MQAGKPILYS YFRSSCSWRV RIALALKGID YETVPINLIK DGGQQFSKDF QALNPMKQVP TLKIDGITIH QSLAIIEYLE EMRPTPRLLP QDPKKRASVR MISDLIAGGI QPLQNLSVLK QVGEEMQLTW AQNAITCGFN ALEQILQSTA GIYCVGDEVT MADLCLVPQV ANAERFKVDL TPYPTISSIN KRLLVLEAFQ VSHPCRQPDT PTELRA
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2954
200 μg
Not determined.
Full Length of BC001453
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol