Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNAS- subunit alpha isoforms short Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GNAS- subunit alpha isoforms short, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000507.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 2778 |
Name | GNAS- subunit alpha isoforms short Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16087890
|
enQuireBio™
QP7257-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16027900
|
enQuireBio™
QP7257-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16077890
|
enQuireBio™
QP7257-ec-100ug |
100 μg |
800.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16007900
|
enQuireBio™
QP7257-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16017900
|
enQuireBio™
QP7257-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16097890
|
enQuireBio™
QP7257-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_000507.1 | |
GNAS- subunit alpha isoforms short Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2778 | |
Research Use Only | |
GNAS | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGCLGNSKTE DQRNEEKAQR EANKKIEKQL QKDKQVYRAT HRLLLLGAGE SGKSTIVKQM RILHVNGFNG EGGEEDPQAA RSNSDGEKAT KVQDIKNNLK EAIETIVAAM SNLVPPVELA NPENQFRVDY ILSVMNVPDF DFPPEFYEHA KALWEDEGVR ACYERSNEYQ LIDCAQYFLD KIDVIKQADY VPSDQDLLRC RVLTSGIFET KFQVDKVNFH MFDVGGQRDE RRKWIQCFND VTAIIFVVAS SSYNMVIRED NQTNRLQEAL NLFKSIWNNR WLRTISVILF LNKQDLLAEK VLAGKSKIED YFPEFARYTT PEDATPEPGE DPRVTRAKYF IRDEFLRIST ASGDGRHYCY PHFTCAVDTE NIRRVFNDCR DIIQRMHLRQ YELL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |