Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNAS- subunit alpha isoforms short Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GNAS- subunit alpha isoforms short, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7257-ec-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16087890
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_000507.1
GNAS- subunit alpha isoforms short Protein
Research Use Only
GNAS
Recombinant Protein
E. coli
MGCLGNSKTE DQRNEEKAQR EANKKIEKQL QKDKQVYRAT HRLLLLGAGE SGKSTIVKQM RILHVNGFNG EGGEEDPQAA RSNSDGEKAT KVQDIKNNLK EAIETIVAAM SNLVPPVELA NPENQFRVDY ILSVMNVPDF DFPPEFYEHA KALWEDEGVR ACYERSNEYQ LIDCAQYFLD KIDVIKQADY VPSDQDLLRC RVLTSGIFET KFQVDKVNFH MFDVGGQRDE RRKWIQCFND VTAIIFVVAS SSYNMVIRED NQTNRLQEAL NLFKSIWNNR WLRTISVILF LNKQDLLAEK VLAGKSKIED YFPEFARYTT PEDATPEPGE DPRVTRAKYF IRDEFLRIST ASGDGRHYCY PHFTCAVDTE NIRRVFNDCR DIIQRMHLRQ YELL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2778
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol