Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNAS- subunit alpha isoforms short Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GNAS- subunit alpha isoforms short, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7257-ec-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16097890
  • 3545.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_000507.1
GNAS- subunit alpha isoforms short Protein
Research Use Only
GNAS
Recombinant Protein
E. coli
MGCLGNSKTE DQRNEEKAQR EANKKIEKQL QKDKQVYRAT HRLLLLGAGE SGKSTIVKQM RILHVNGFNG EGGEEDPQAA RSNSDGEKAT KVQDIKNNLK EAIETIVAAM SNLVPPVELA NPENQFRVDY ILSVMNVPDF DFPPEFYEHA KALWEDEGVR ACYERSNEYQ LIDCAQYFLD KIDVIKQADY VPSDQDLLRC RVLTSGIFET KFQVDKVNFH MFDVGGQRDE RRKWIQCFND VTAIIFVVAS SSYNMVIRED NQTNRLQEAL NLFKSIWNNR WLRTISVILF LNKQDLLAEK VLAGKSKIED YFPEFARYTT PEDATPEPGE DPRVTRAKYF IRDEFLRIST ASGDGRHYCY PHFTCAVDTE NIRRVFNDCR DIIQRMHLRQ YELL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2778
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol