missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human GMPR / GMPR1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GMPR / GMPR1, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00 € - 2485.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_006868.3
Gen-ID (Entrez) 2766
Name GMPR / GMPR1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16067670
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7200-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16007680
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7200-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16057670
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7200-ec-100ug
100 μg
554.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16087670
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7200-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16097670
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7200-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16077670
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7200-ec-1mg
1 mg
2485.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_006868.3
GMPR / GMPR1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
2766
Research Use Only
GMPR
Recombinant Protein
E. coli
MPRIDADLKL DFKDVLLRPK RSSLKSRAEV DLERTFTFRN SKQTYSGIPI IVANMDTVGT FEMAAVMSQH SMFTAIHKHY SLDDWKLFAT NHPECLQNVA VSSGSGQNDL EKMTSILEAV PQVKFICLDV ANGYSEHFVE FVKLVRAKFP EHTIMAGNVV TGEMVEELIL SGADIIKVGV GPGSVCTTRT KTGVGYPQLS AVIECADSAH GLKGHIISDG GCTCPGDVAK AFGAGADFVM LGGMFSGHTE CAGEVFERNG RKLKLFYGMS SDTAMNKHAG GVAEYRASEG KTVEVPYKGD VENTILDILG GLRSTCTYVG AAKLKELSRR ATFIRVTQQH NTVFS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt