Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMPR / GMPR1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GMPR / GMPR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7200-ec-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16057670
  • 554.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_006868.3
GMPR / GMPR1 Protein
Research Use Only
GMPR
Recombinant Protein
E. coli
MPRIDADLKL DFKDVLLRPK RSSLKSRAEV DLERTFTFRN SKQTYSGIPI IVANMDTVGT FEMAAVMSQH SMFTAIHKHY SLDDWKLFAT NHPECLQNVA VSSGSGQNDL EKMTSILEAV PQVKFICLDV ANGYSEHFVE FVKLVRAKFP EHTIMAGNVV TGEMVEELIL SGADIIKVGV GPGSVCTTRT KTGVGYPQLS AVIECADSAH GLKGHIISDG GCTCPGDVAK AFGAGADFVM LGGMFSGHTE CAGEVFERNG RKLKLFYGMS SDTAMNKHAG GVAEYRASEG KTVEVPYKGD VENTILDILG GLRSTCTYVG AAKLKELSRR ATFIRVTQQH NTVFS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2766
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sonderangebote
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis