Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMPR / GMPR1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GMPR / GMPR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7200-ec-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16067670
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_006868.3
GMPR / GMPR1 Protein
Research Use Only
GMPR
Recombinant Protein
E. coli
MPRIDADLKL DFKDVLLRPK RSSLKSRAEV DLERTFTFRN SKQTYSGIPI IVANMDTVGT FEMAAVMSQH SMFTAIHKHY SLDDWKLFAT NHPECLQNVA VSSGSGQNDL EKMTSILEAV PQVKFICLDV ANGYSEHFVE FVKLVRAKFP EHTIMAGNVV TGEMVEELIL SGADIIKVGV GPGSVCTTRT KTGVGYPQLS AVIECADSAH GLKGHIISDG GCTCPGDVAK AFGAGADFVM LGGMFSGHTE CAGEVFERNG RKLKLFYGMS SDTAMNKHAG GVAEYRASEG KTVEVPYKGD VENTILDILG GLRSTCTYVG AAKLKELSRR ATFIRVTQQH NTVFS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2766
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol