Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L11, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000966.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 6135 |
Name | 60S ribosomal protein L11 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16083911
|
enQuireBio™
QP8307-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16023921
|
enQuireBio™
QP8307-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16073911
|
enQuireBio™
QP8307-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16003921
|
enQuireBio™
QP8307-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16013921
|
enQuireBio™
QP8307-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16093911
|
enQuireBio™
QP8307-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_000966.2 | |
60S ribosomal protein L11 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6135 | |
Research Use Only | |
RPL11 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QDQGEKENPM RELRIRKLCL NICVGESGDR LTRAAKVLEQ LTGQTPVFSK ARYTVRSFGI RRNEKIAVHC TVRGAKAEEI LEKGLKVREY ELRKNNFSDT GNFGFGIQEH IDLGIKYDPS IGIYGLDFYV VLGRPGFSIA DKKRRTGCIG AKHRISKEEA MRWFQQKYDG IILPGK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |