Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8307-ec-200ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16003921
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_000966.2
60S ribosomal protein L11 Protein
Research Use Only
RPL11
Recombinant Protein
E. coli
QDQGEKENPM RELRIRKLCL NICVGESGDR LTRAAKVLEQ LTGQTPVFSK ARYTVRSFGI RRNEKIAVHC TVRGAKAEEI LEKGLKVREY ELRKNNFSDT GNFGFGIQEH IDLGIKYDPS IGIYGLDFYV VLGRPGFSIA DKKRRTGCIG AKHRISKEEA MRWFQQKYDG IILPGK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6135
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol