Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8307-ec-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16093911
  • 2485.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_000966.2
60S ribosomal protein L11 Protein
Research Use Only
RPL11
Recombinant Protein
E. coli
QDQGEKENPM RELRIRKLCL NICVGESGDR LTRAAKVLEQ LTGQTPVFSK ARYTVRSFGI RRNEKIAVHC TVRGAKAEEI LEKGLKVREY ELRKNNFSDT GNFGFGIQEH IDLGIKYDPS IGIYGLDFYV VLGRPGFSIA DKKRRTGCIG AKHRISKEEA MRWFQQKYDG IILPGK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6135
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol