missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant hepatitis Protein ORF3 Protein
A DNA sequence encoding the Hepatitis E virus genotype 1 (isolate Human/Pakistan/Sar-55) (HEV-1) Protein ORF3, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Name | hepatitis Protein ORF3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | ORF3 |
Proteinlänge | Full Length |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16078980
|
enQuireBio™
QP7492-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16018990
|
enQuireBio™
QP7492-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16068980
|
enQuireBio™
QP7492-ec-100ug |
100 μg |
1025.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16098980
|
enQuireBio™
QP7492-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16008990
|
enQuireBio™
QP7492-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16088980
|
enQuireBio™
QP7492-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
hepatitis Protein ORF3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Hepatitis | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
ORF3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSRPWALGL FCCCSSCFCL CCSRHRPVSR LAAVVGGAAA VPAVVSGVTG LILSPSQSPI FIQPTPSPRM SPLRPGLDLV FANPSDHSAP LGATRPSAPP LPHVVDLPQL GPRR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts