missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant hepatitis Protein ORF3 Protein
A DNA sequence encoding the Hepatitis E virus genotype 1 (isolate Human/Pakistan/Sar-55) (HEV-1) Protein ORF3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP7492-ec-200ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
hepatitis Protein ORF3 Protein | |
Research Use Only | |
ORF3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSRPWALGL FCCCSSCFCL CCSRHRPVSR LAAVVGGAAA VPAVVSGVTG LILSPSQSPI FIQPTPSPRM SPLRPGLDLV FANPSDHSAP LGATRPSAPP LPHVVDLPQL GPRR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
200 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Hepatitis | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur