Learn More
enQuireBio™ Recombinant hepatitis Protein ORF3 Protein
A DNA sequence encoding the Hepatitis E virus genotype 1 (isolate Human/Pakistan/Sar-55) (HEV-1) Protein ORF3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7492-ec-50ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16018990
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
hepatitis Protein ORF3 Protein
Research Use Only
ORF3
Recombinant Protein
E. coli
MGSRPWALGL FCCCSSCFCL CCSRHRPVSR LAAVVGGAAA VPAVVSGVTG LILSPSQSPI FIQPTPSPRM SPLRPGLDLV FANPSDHSAP LGATRPSAPP LPHVVDLPQL GPRR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Full Length
Hepatitis
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol