Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, kugelförmig
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 06005588
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11953641
  • 801.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ohne Graduierung
  • Mit Laborflansch (LF)
  • Mit Nut
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Andere Größen auf Anfrage
Spezifikation
Spezifikation
10 l
305 mm
Laborflansch 200 LF
280 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, kugelförmig > 10 L