Learn More
R&D Systems™ Rat Luminex™ Discovery Assay
643.00 € - 2550.00 €
Spezifikation
Spezies | Rat |
---|---|
Bindungsziel | Multiplex Cytokine Assay Kits |
Inhalt und Lagerung | Store the unopened kit at 2°C to 8°C. Do not use past the expiration date on the label. Avoid freezing microparticles. Protect microparticles from light. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18700018
|
R&D Systems™
LXSARM-08 |
8 Plex |
1955.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18711349
|
R&D Systems™
LXSARM-04 |
4 Plex |
1135.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18743677
|
R&D Systems™
LXSARM-02 |
2 Plex |
724.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18782747
|
R&D Systems™
LXSARM-11 |
11 Plex |
2550.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18771137
|
R&D Systems™
LXSARM-01 |
1 Plex |
643.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Spezifikation
Rat | |
Multiplex Cytokine Assay Kits | |
Store the unopened kit at 2°C to 8°C. Do not use past the expiration date on the label. Avoid freezing microparticles. Protect microparticles from light. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Rat Luminex™ Discovery Assay