Learn More
R&D Systems™ Rat Luminex™ Discovery Assay
Artikelnummer. 18743677
Click to view available options
Menge:
1 Plex
11 Plex
2 Plex
4 Plex
8 Plex
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 18743677
Marke: R&D Systems™ LXSARM02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Menge 2 Plex
Spezies Rat
Bindungsziel Multiplex Cytokine Assay Kits
Inhalt und Lagerung Store the unopened kit at 2°C to 8°C. Do not use past the expiration date on the label. Avoid freezing microparticles. Protect microparticles from light.