missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Rat Luminex™ Discovery Assay
Click to view available options
Menge:
1 Plex
11 Plex
2 Plex
4 Plex
8 Plex
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 Plex |
| Spezies | Rat |
| Bindungsziel | Multiplex Cytokine Assay Kits |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened kit at 2°C to 8°C. Do not use past the expiration date on the label. Avoid freezing microparticles. Protect microparticles from light. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur