Learn More
Invitrogen™ Rat anti-Mouse IgG1 (Heavy chain) Secondary Antibody, HRP
Rat Monoclonal Secondary Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA516786
Código de producto. 15286029
  • 900.00 € / 500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
This product may be used in a direct ELISA or as a detection reagent in a sandwich ELISA together with MA5-16782 as the capture reagent. Rat anti Mouse IgG1 Heavy Chain antibody, clone LO-MG1-2 recognizes murine IgG1, and does not bind other mouse immunoglobulin classes or subclasses.
Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mouse IgG1 (Heavy chain)
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal
Monoclonal mouse IgG1
500 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
IgG1
ELISA, Western Blot
LO-MG1-2
HRP
Rat
Affinity chromatography
RUO
Mouse
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer162330 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog Number
ChargennummerAC4660493B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog Number
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ Rat anti-Mouse IgG1 (Heavy chain) Secondary Antibody, HRP > 500 μg; HRP
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado