Learn More
BD Cytometric Bead Array Human IP-10 Flex Set Standard
Lyophilized human IP-10
Marke: BD 558466
Beschreibung
- Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
- Protein concentration of 25,000pg/ml (when reconstituted in 0.4ml Assay Diluent)
- Regulatory status: RUO
- Recombinant
Flow cytometry, controls
Bestellinformation
100 tests.
Spezifikation
Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150 | |
100 Tests | |
Durchflusszytometrie | |
25000pg/mL | |
0.2mL | |
Lyophilisiert |
Technical data sheet | |
Cytometric Ab Control Standards | |
RUO | |
4 °C | |
Human |
Sicherheit und Handhabung
- Human IP-10 Standard
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: CMIT/MIT