Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ LTQ Velos ESI Positive Ion Kalibrierlösung
Kalibrieren der LTQ Velos, LTQ Orbitrap und anderer Massenspektrometer mit einer Mischung aus hochreinen ionisierbaren Molekülen, die für die Kalibrierung im Positivmodus entwickelt wurden.
Marke: Thermo Scientific™ 88323
283.10 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce LTQ Velos ESI Kalibrierlösung für den Positiv-Ionenmodus ist ein Gemisch aus hochgradig aufgereinigten ionisierbaren Molekülen und wurde für die Positivmodus-Kalibrierung von Massenspektrometern der Thermo Scientific™ LTQ Velos Serie entwickelt.
Die Pierce LTQ Velos ESI Kalibrierlösung für den Positiv-Ionenmodus ist eine gebrauchsfertige Zusammensetzung in flüssiger Form und ideal für die schnelle Durchführung der routinemäßigen Kalibrierung, die für beständig zuverlässige Leistung von Thermo Scientific Massenspektrometern erforderlich ist. Die LTQ Velos ESI Kalibrierlösung für den Positiv-Ionenmodus wird in einer nach ISO 9001 zertifizierten Einrichtung hergestellt, und jede Charge wird strengen Qualitätskontrollen unterzogen. Die stabile Lösung wird in einer auslaufsicheren und hochreinen PTFE-Flasche bereitgestellt.Leistungsmerkmale:
Starke Peaks – Mischung aus Koffein, MRFA, Ultramark 1621 und n-Butylamin in einer Acetonitril-Methanol-Essigsäure-Lösung.
Gebrauchsfertig – der Massenreferenzstandard wird in eine Spritze aufgezogen und in das Gerät injiziert
Hochgradig rein – für die Massenspektrometrie geeignete Reagenzien in einem auslaufsicheren Behälter
Stabil – kann bei Raumtemperatur länger als ein Jahr aufbewahrt werden
Spezifikation
Massenspektrometer | |
Pierce™ | |
Peptide | |
Massenspektrometrie | |
10 mL |
Kalibrierlösung | |
Bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Peptide | |
Kalibrierung | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile, Methylalcohol, acetic acid
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
57Stunden
14Minuten
56Sekunden
42Neues Angebot Jetzt sparen