Learn More
Brady™ Farbband der Serie R10000
Mit diesen einfach zu ladenden Farbbandkassetten, die immer in korrekter Richtung eingesetzt werden, können Sie Ihr Farbband in Sekundenschnelle austauschen.
87.10 € - 94.55 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP61 Markierungssystem, BradyPrinter M611 |
---|---|
Material | Harz |
Print Technology | Thermotransfer |
Länge (angloamerikanisch) | 75 ft. |
Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17585126
|
Brady™
150904 |
Blau |
94.30 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17515136
|
Brady™
151003 |
Blau |
87.10 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17525136
|
Brady™
151004 |
Grün |
94.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17545136
|
Brady™
151006 |
Magenta |
87.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17505136
|
Brady™
151002 |
Rot |
94.30 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17595126
|
Brady™
151001 |
Weiß |
94.30 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17535136
|
Brady™
151005 |
Gelb |
87.10 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Verlässlich und langlebig – Die Bänder der Serie R 10000 basieren auf einer Harzformulierung, die langlebigen gedruckten Text produziert, der in Industriebereichen und im Freien jahrelang beständig ist
- Hochwertig und schnell – Eigenständige Bandkassetten sind leicht auszutauschen, wobei der Aufwand der Druckerkalibrierung und das Einfädeln des Bandes überflüssig werden
- Bänder der Serie R10000 sind ideal für den Einsatz mit langlebigen Materialien für den Innen- und Außenbereich wie Brady B-595
Spezifikation
BMP61 Markierungssystem, BradyPrinter M611 | |
Thermotransfer | |
2 in. |
Harz | |
75 ft. | |
75 ft. x 2 in. |